Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glass Crimp Neck Vials
121.39 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Fiala con collo a crimpare da 11 mm
Specifica
Trasparente | |
Vetro | |
GC, HPLC | |
Capsula | |
< 100 µl | |
Fondo piatto | |
100 | |
No |
11.6 mm | |
2 ml | |
No | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
1.5 ml | |
32 mm | |
11 |