Learn More
Cole-Parmer™ 1104-1 Alconox Cleaner
Cole-Parmer 1104-1 Alconox Cleaner, For Use With: For Manual or Ultrasonic Cleaning, Certifications/Compliance: FDA compliant, Quantity: 1Each
Marca: Cole-Parmer™ 17775-05
112.03 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Cole-Parmer 1104-1 Alconox Cleaner, For Use With: For Manual or Ultrasonic Cleaning, Certifications/Compliance: FDA compliant, Quantity: 1Each
Specifica
Alconox Cleaner | |
FDA compliant | |
For Manual or Ultrasonic Cleaning | |
1 Ea. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Sicurezza e movimentazione
- Alconox 1104-1
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
46Hours
15Minutes
22Seconds
5nuova offerta Save Up to 70%