Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Dishes
Features a superior cell culture surface with demonstrated performance that elevates stem cell and cell culture research.
Marca:  Thermo Scientific™ 174944
261.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15297905
  • 318.00€ / 20 confezioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
With the super low cell attachment surface, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Plates and Dishes consistently promote 3D spheroids and organoids culture, aiding you in cancer spheroid formation and stem cell differentiation for disease modeling and drug screening.
Significant qualities of the Nunclon Sphera culture surface:
Optimizing spheroid formation
  • Allows cells to grow in suspension with virtually no cell attachment
  • Supports many different cell types and their ability to generate spheroids
  • Enables consistent, repeatable cell growth
Growing 3D cancer cultures
  • Minimizes variability and supports the consistent formation of cancer spheroids that simulate the 3D structures of tumor growth, providing a better model system for studying tumor cell progression and efficacy of anticancer agents in vitro
Promoting formation of embryoid bodies (EB)
  • Demonstrates superior quality for embryoid body formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation
  • Resultant cells able to differentiate into all three germ layers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nunclon Sphera 60mm Dish, case of 20
Multiwell Plate
5
Nunclon Sphera
Animal origin-free; nonpyrogenic, endotoxin <0.5 EU/mL; USP biological reactivity class VI; SAL 10-6
21.5 sq. cm
60 mm
20
Sterile
Round
SDS
Documenti Product Certifications
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto222404 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/12/2024 Catalog Number174944
Numero di lotto222101 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number174944
Numero di lotto222202 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number174944
Numero di lotto222402 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number174944
Numero di lotto222304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/12/2024 Catalog Number174944
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Dishes > Dish 60mm, Culture Area 21.5cm2
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Shelf Life
  • 4 years