Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Vial, Clear Glass, Small Opening
Standard vials for GC and HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 0184
14.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10081022
  • 15.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 11 mm Crimp Neck Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Glass
GC, HPLC
CleanPack, scatola in polipropilene
1.5 mL
32 mm
ND11
11.6 mm
2 mL
Capsula
<100 μL
Fondo piatto
100
No
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Vial, Clear Glass, Small Opening > flat bottom,32mm height