Learn More
Corning™ Becher di Griffin PYREX™ per impieghi gravosi
Per l'uso in condizioni difficili come il lavaggio meccanizzato
Marca: Corning™ 1003-600
107.57 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes
Becher per impieghi gravosi, progettati appositamente per offrire la migliore resistenza meccanica in condizioni difficili, come le operazioni di lavaggio meccanizzate. Per maggiore praticità, i becher da 250 a 4.000 ml sono dotati di una doppia scala graduata metrica che ne indica il contenuto approssimativo. Tutte le misure sono dotate di un punto di marcatura extra large.
Compliance
Designed to ASTM™ E 960 requirements.
Specifica
20.28 oz. | |
9.6 cm | |
Vetro borosilicato Pyrex™ | |
Da 50 a 500 ml | |
12.4 cm | |
Marcatura extra large | |
Becher | |
Sì | |
Graduazione metrica doppia |
3.77 in. | |
600 ml | |
Migliore resistenza meccanica in condizioni difficili quali il lavaggio meccanizzato | |
4.88 in. | |
50 ml | |
Confezione da 6 | |
Reusable | |
ASTM E960 | |
Griffin |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now