Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum
Le chiusure a capsula in alluminio offrono una tenuta sicura resistente alle fuoriuscite.
275.00€ - 573.00€
Specifica
Material (Liner) | PTFE/Butyl |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11874960
|
Fisherbrand™
13 03 0308 |
Blue, Gray |
573.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11814970
|
Fisherbrand™
13 03 1383 |
Gray, Red | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifica
PTFE/Butyl | |
Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum