Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Cover, with Steam Indicator
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
1550.00€ - 3655.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | COC |
Tipo di chiusura | Heat Seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17768547
|
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET78124E |
2 x 3.15 m (78 x 124 in.) |
3655.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17746909
|
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET3022E |
76 x 56 cm (30 x 22 in.) |
1550.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
Specifica
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
0.13 mm | |
<250°F | |
5.3 mil |
COC | |
White | |
Tyvek | |
Yes | |
<125°C |