Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 4 Fix Blades
25.90€ - 26.50€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for homogenizing and suspending |
Include | 4 Fix blades |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10336341
|
Bochem™
9004 |
300 mm |
25.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10192791
|
Bochem™
9005 |
400 mm |
26.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
50 mm | |
Ideal for homogenizing and suspending | |
1 Each |
8 mm | |
4 Fix blades | |
Propeller Stirrer |
Titolo del prodotto
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 4 Fix Blades