Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 4 Fix Blades
Marca:  Bochem™ 9005
Codice prodotto. 10192791
  • 26.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
50 mm
Ideal for homogenizing and suspending
400 mm
Propeller Stirrer
8 mm
4 Fix blades
1 Each
Titolo del prodotto
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Propeller Stirrers with 4 Fix Blades > Length: 400mm