Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™ 18 03 1309
663.88 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 18mm
- Magnetic
- Universal Screw Seal
- Silver
- Center hole
- Precision Thread
- Assembled septum
Specifica
Silicone/PTFE | |
18 mm | |
Spazio di testa | |
1.3 mm |
Blue Transparent, White, Silver | |
Steel | |
1000 | |
Screw Cap |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum > Silicone/PTFE transparent blue/white,1.3mm thickness,45° shore A