Learn More
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
664.00€ - 1085.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
---|---|
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Spazio di testa |
Quantità | 1000 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11895000
|
Fisherbrand™
18 03 1874 |
Silver, White | Silicone/Aluminum | 1.3 mm |
1085.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11787607
|
Fisherbrand™
18 03 1416 |
Gray, Red, Silver | PTFE/Butyl | 1.6 mm |
664.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11778256
|
Fisherbrand™
18 03 1578 |
Red, White, Silver | Silicone/PTFE | 1.3 mm |
784.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11865000
|
Fisherbrand™
18 03 1309 |
Blue Transparent, White, Silver | Silicone/PTFE | 1.3 mm |
1045.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11853912
|
Fisherbrand™
18 03 1414 |
Blue, White, Silver | Silicone/PTFE | 1.5 mm |
684.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713027
|
Fisherbrand™
18 03 2063 |
Red, White, Silver | Silicone/PTFE | 1.5 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- 18mm
- Magnetic
- Universal Screw Seal
- Silver
- Center hole
- Precision Thread
- Assembled septum
Specifica
18 mm | |
Spazio di testa | |
Screw Cap |
Steel | |
1000 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 18mm Magnetic Universal Screw Seal, Silver, Center Hole, Precision Thread, Assembled Septum