Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit, 9 mm Short Thread
49.31 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- ND9
- 9 mm
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Transparent | |
Amber | |
Glass | |
1.85 mL | |
Polypropylene | |
32 mm | |
9-425 |
Silicone/PTFE | |
11.6 mm | |
No | |
100 | |
Tappo a vite | |
1st Hydrolytic Class | |
Sì |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit, 9 mm Short Thread > 45° shore A