Learn More
2,2,2-Trifluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11494130
2,2,2-Trifluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11494130
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11494130
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11403.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 434-45-7
Formula molecolare C8H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 174.122
Numero MDL MFCD00000420
InChI Key KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 9905
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Punto di fusione -40°C
Densità 1.24
Punti di ebollizione 165°C to 166°C
Punto d'infiammabilità 42°C (108°F)
Indice di rifrazione 1.4595
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1866286
Peso formulazione 174.12
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0430225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/12/2023 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Numero di lottoGBFA018658 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Numero di lotto10153680 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Numero di lotto10200511 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Numero di lotto10218185 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11403.14,A11403.22,A11403.06
Titolo del prodotto
2,2,2-Trifluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >