Learn More
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, cont. up to ca 6% acetone, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
Solubility
Soluble in Chloroform, Methanol. Not miscible in water.
Notes
Store at 4°C. Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one |
Punto di fusione | 7°C |
Densità | 1.094 |
Punti di ebollizione | 65°C to 67°C (2 mmHg) |
Punto d'infiammabilità | 14°C (57°F) |
Note percentuale saggio | cont. up to ≈6% acetone |
Indice di rifrazione | 1.461 |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN1993 |
Beilstein | 2408 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10220100 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A14254.22,A14254.14,A14254.36 |
10220624 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A14254.22,A14254.14,A14254.36 |
10231646 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14254.22,A14254.14,A14254.36 |
10116495 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14254.22,A14254.14,A14254.36 |
10125896 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14254.22,A14254.14,A14254.36 |
Sicurezza e movimentazione
- 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, contains up to 6% acetone
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one