Learn More
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10242652
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10242652
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10242652
Marca: Thermo Scientific Acros 187840050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24650-42-8
Formula molecolare C16H16O3
Molecular Weight (g/mol) 256.30
Numero MDL MFCD00008475
InChI Key KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
IUPAC Name 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethanone
SMILES COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (75°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COC(OCH3)2C6H5
Quantità 5 g
Indice di Merck 14, 3392
Peso formulazione 256.29
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0462622 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/05/2024 Catalog Number187840050,187840500,187842500
Numero di lottoA0399445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
Numero di lottoA0409030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
Numero di lottoA0413451 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
Numero di lottoA0444608 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/08/2022 Catalog Number187840050,187840500,187842500
Identificativo prodotto
  • 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Titolo del prodotto
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals >