Learn More
2,2'-Dipyridyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
53.67€ - 1066.31€
Identificatori chimici
CAS | 366-18-7 |
---|---|
Formula molecolare | C10H8N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 156.19 |
Numero MDL | MFCD00006212 |
InChI Key | ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl |
PubChem CID | 1474 |
ChEBI | CHEBI:30351 |
IUPAC Name | 2-pyridin-2-ylpyridine |
SMILES | C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10080810
|
Thermo Scientific Acros
117500100 |
10 g | Bottiglia in vetro |
53.67€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10274570
|
Thermo Scientific Acros
117500250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
101.51€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10530581
|
Thermo Scientific Acros
117501000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
292.46€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11936291
|
Thermo Scientific Acros
117505000 |
500 g | Bottiglia in vetro |
1066.31€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
366-18-7 | |
156.19 | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
1474 | |
2-pyridin-2-ylpyridine |
C10H8N2 | |
MFCD00006212 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
CHEBI:30351 | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
Specifica
2, 2'-Dipyridyl | |
99.0 | |
69.0°C to 72.0°C | |
272.0°C to 273.0°C | |
Authentic | |
C10H8N2 | |
23,199 | |
15,1241 | |
Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 | |
156.19 | |
CHEBI:30351 | |
156.19 | |
Crystalline Powder |
366-18-7 | |
100.0 | |
White | |
121°C | |
99% min. (GC) | |
MFCD00006212 | |
16,25 | |
2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyridin-2-ylpyridine | |
1474 | |
1.51 mm2/s (90°C) | |
99+% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or d
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-674-4
- 2,2``-Dipyridyl
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2-Bipyridine