Learn More
2,3,5-Triphenyltetrazolium, Technical, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Descrizione
C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride, red tetrazolium, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, urocheck, vitastain, 25g, CHEBI:78019, White, 334.81g/mol
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 235°C |
Colore | White |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 334.81g/mol |
Forma fisica | Solid |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
2,3,5-Triphenyltetrazolium, Technical, Fisher Chemical™ >