Learn More
2,4-Hexadienoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 4-Hexadienoic acid |
Nota nome | 99% |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 132°C to 135°C |
Colore | Cream-White or White |
Punto d'infiammabilità | 127°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463219 | Certificato di analisi | 31/05/2024 | 120532500,120530010,120531000,120535000 |
A0451679 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 120532500,120530010,120531000,120535000 |
A0398403 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 120532500,120530010,120531000,120535000 |
A0410306 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 120532500,120530010,120531000,120535000 |
A0414471 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 120532500,120530010,120531000,120535000 |
Titolo del prodotto
2,4-Hexadienoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >