Learn More
2,4-Hexadienoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10714621
2,4-Hexadienoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10714621
1 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10714621
Marca: Thermo Scientific Acros 120530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-44-1
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Numero MDL MFCD00002703
InChI Key WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Hexadienoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 132°C to 135°C
Colore Cream-White or White
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Indice di Merck 15, 8847
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,very soluble in diethyl ether
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463219 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2024 Catalog Number120532500,120530010,120531000,120535000
Numero di lottoA0451679 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number120532500,120530010,120531000,120535000
Numero di lottoA0398403 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number120532500,120530010,120531000,120535000
Numero di lottoA0410306 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number120532500,120530010,120531000,120535000
Numero di lottoA0414471 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number120532500,120530010,120531000,120535000
Titolo del prodotto
2,4-Hexadienoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >