Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11472738
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11472738
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11472738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16733.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2040-04-2
Numero MDL MFCD00008729
Specifica
Materiale o nome chimico 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 68°C to 71°C
Punti di ebollizione 135°C to 136°C (2 mmHg)
Formula molecolare C10H12O3
Quantità 100 g
Beilstein 2048976
Sinonimo 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
InChI Key XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC Name 1-(2,6-dimethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 180.20
PubChem CID 16267
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%
Titolo del prodotto
2',6'-Dimethoxyacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >