Learn More
2',7'-Dichlorofluorescein, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
2',7'-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2′,7′-Dichlorofluorescein is used as an indicator and as a cellular antioxidant activity. It is also used for the determination of carbohydrates and hydrogen peroxide by fluorescence densitometry and chemiluminescence respectively. It is used as an indicator for argentometry by Fajans method. It is also involved in the cellular antioxidant activity assay. It is utilized as an additive in fluorescence and laser studies.
Solubility
Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Notes
As a fluorescent indicatorIncompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2′, 7′-Dichlorofluorescein |
Punto di fusione | >300°C (decomposition) |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in ethanol and methanol. Slightly dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. |
Peso formulazione | 401.2 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10240132 | Certificato di analisi | 20/04/2022 | A16212.06,A16212.14 |
10177695 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16212.06,A16212.14 |
H3120A | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16212.06,A16212.14 |
10223818 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16212.06,A16212.14 |
10185961 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A16212.06,A16212.14 |
Sicurezza e movimentazione
- 2,7-Dichlorofluorescein
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,7-Dichlorofluorescein