Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 99% Codice prodotto.: 15466289
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 99%
Codice prodotto. 15466289
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 15466289
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64266.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4546-70-7
Formula molecolare C10H14N6O3
Molecular Weight (g/mol) 266.26
Numero MDL MFCD00047240
InChI Key NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Sinonimo 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 97188
IUPAC Name (2R,3S,5R)-5-(2,6-diaminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 266.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS09I018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/06/2022 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Numero di lottoW07H005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Numero di lottoH31Y036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Numero di lottoH20Z044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Numero di lottoY02G013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 99% >