Learn More
2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11405980
2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11405980
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11405980
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26550.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl α-aminoisobutyrate is used as a specific substrate of amino acid transport system and in studies on amino acid transport systems.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15028-41-8
Formula molecolare C5H12ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 153.606
Numero MDL MFCD00214247
InChI Key NVWZNEDLYYLQJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride, methyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, h-aib-ome.hcl, alpha-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 2-aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, methyl alpha-aminoisobutyrate hydrochloride, methyl 2-methylalaninate hydrochloride, alanine, 2-methyl-, methyl ester, hydrochloride, aib-ome hydrochloride, pubchem16472Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 13258034
IUPAC Name methyl 2-amino-2-methylpropanoate;hydrochloride
SMILES CC(C)(C(=O)OC)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Punto di fusione ∽185°C (decomposition)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 153.61
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253738 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Numero di lotto10157064 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Numero di lotto10234352 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
Numero di lotto10142850 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH26550.03,H26550.06
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl 2-methylalaninate-hydrogen chloride
Titolo del prodotto
2-Aminoisobutyric acid methyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals >