Learn More
2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide, 0.5M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
In many of the reactions, organozinc compounds appear as intermediates. Some of the synthetic uses of organozinc compounds are: for the stereo selective alkylation reaction of cyclic ketones, conjugate addition reaction to alpha, be
In many of the reactions, organozinc compounds appear as intermediates. Some of the synthetic uses of organozinc compounds are: for the stereo selective alkylation reaction of cyclic ketones, conjugate addition reaction to alpha, be
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide |
CAS | 193065-68-8 |
Densità | 0.972 |
Punto d'infiammabilità | −17°C (1°F) |
Formula molecolare | C5H10BrO2Zn- |
Numero MDL | MFCD00671976 |
Quantità | 50 mL |
Numero UN | UN3399 |
Sensibilità | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Sinonimo | 2-ethoxycarbonyl ethylzinc bromide, 0.5m in thf |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249216 | Certificato di analisi | 24/01/2024 | H26739.AD |
10246711 | Certificato di analisi | 22/05/2023 | H26739.AD |
10237887 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | H26739.AD |
D20Y004 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H26739.AD |
10191099 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H26739.AD |
Titolo del prodotto
2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide, 0.5M in THF, Thermo Scientific Chemicals >