Learn More
2-Fluorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
66.63€ - 219.09€
Identificatori chimici
CAS | 445-29-4 |
---|---|
Formula molecolare | C7H5FO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 140.113 |
Numero MDL | MFCD00002405 |
InChI Key | NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid |
PubChem CID | 9935 |
ChEBI | CHEBI:19577 |
IUPAC Name | 2-fluorobenzoic acid |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11434493
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11015.22 |
100 g |
66.63€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11444493
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11015.36 |
500 g |
219.09€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Identificatori chimici
445-29-4 | |
140.113 | |
NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N | |
9935 | |
2-fluorobenzoic acid |
C7H5FO2 | |
MFCD00002405 | |
o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid | |
CHEBI:19577 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F |
Specifica
2-Fluorobenzoic acid | |
122°C to 125°C | |
C7H5FO2 | |
971265 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F | |
140.113 | |
CHEBI:19577 | |
≥98% |
445-29-4 | |
1.46 | |
MFCD00002405 | |
o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acid | |
NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluorobenzoic acid | |
9935 | |
140.11 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-158-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DH0250000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 2-Fluorobenzoic acid
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..