Learn More
2-Fluorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Fluorobenzoic acid may be employed in the preparation of zaragozic acid A analogs. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Fluorobenzoic acid |
Punto di fusione | 122°C to 125°C |
Densità | 1.46 |
Quantità | 500 g |
Beilstein | 971265 |
Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
Peso formulazione | 140.11 |
Percent Purity | ≥98% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y05H051 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A11015.36,A11015.22 |
J5003A | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11015.36,A11015.22 |
10198440 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11015.36,A11015.22 |
E07S034 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11015.36,A11015.22 |
Y12G026 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A11015.36,A11015.22 |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Fluorobenzoic acid
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..