Learn More
2-Fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10336700
2-Fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10336700
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10336700
Marca: Thermo Scientific Acros 119361000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 445-29-4
Formula molecolare C7H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 140.11
Numero MDL MFCD00002405
InChI Key NSTREUWFTAOOKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro, ortho-fluorobenzoic acid, o-fluorbenzoesaeure, benzoic acid, o-fluoro, fluorobenzoic acid, unii-64uz32koo4, o-fluorbenzoesaeure german, ofba, 2-fluoro-benzoic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 9935
ChEBI CHEBI:19577
IUPAC Name 2-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobenzoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 125°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare FC6H4CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 333
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.2g/L (25°C)
Peso formulazione 140.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0456522 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2023 Catalog Number119360250,119361000
Numero di lottoA0403932 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number119360250,119361000
Numero di lottoA0408035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number119360250,119361000
Numero di lottoA0446727 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/10/2022 Catalog Number119360250,119361000
Numero di lottoA0430233 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/05/2021 Catalog Number119360250,119361000
Titolo del prodotto
2-Fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >