Learn More
2-Pyridylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases a
It is used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Air sensitive. Store away from strong bases a
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Pyridylzinc bromide |
Nota nome | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 218777-23-2 |
Densità | 0.974 |
Formula molecolare | C5H5BrNZn- |
Numero MDL | MFCD00671985 |
Quantità | 50 mL |
Numero UN | UN3399 |
Sensibilità | Air sensitive; May form a precipitate |
Sinonimo | 2-pyridylzinc bromide |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N23C062 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H58544.AD |
S09A032 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H58544.AD |
P28D004 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H58544.AD |
X05G039 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H58544.AD |
E23Y009 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | H58544.AD |
Titolo del prodotto
2-Pyridylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals >