Learn More
2-Thienylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles Codice prodotto.: 15475355
2-Thienylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15475355
50 mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Codice prodotto. 15475355
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58397.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 45438-80-0 | C4H3BrSZn | 228.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Thienylzinc bromide is used as medical intermediates.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive. Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agents, acid chlorides. Store under dry inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Thienylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 45438-80-0
Densità 0.973
Formula molecolare C4H3BrSZn
Numero MDL MFCD01317002
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo zinc 2h-thiophen-2-ide bromide, zinc 2+ ion thiophen-2-ide bromide
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key KRDONBTWAGIZME-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.S1C=CC=[C-]1
IUPAC Name bromozinc(1+);2H-thiophen-2-ide
Molecular Weight (g/mol) 228.41
PubChem CID 4428324
Peso formulazione 228.41
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ23F050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
Numero di lottoP24A028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
Numero di lottoT13D005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
Numero di lottoD20Y033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH58397.AD
Titolo del prodotto
2-Thienylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles >