Learn More
Endecotts™ Telaio in acciaio inox con diametro di 200 mm e setacci con rete metallica intessuta
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Marca:  Endecotts™ 200SIW106.
Codice prodotto. 11547434
  • 139.41€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 200 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Stainless steel precision frame (ensures consistent nestability)
  • Stainless steel mesh
  • Precise aperture in accordance with ISO 3310-1 / BS410
  • Natural fillet (free flowing of sample)
  • Totally sealed (no crevice to lose material)
  • Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
  • Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
  • Serial number (ensures full traceability)
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Setaccio per test
Acciaio inox
For all types of laboratory sampling and particle size analysis
Acciaio inox
106 mm
ISO 3310-1 / BS410
50 mm
200 mm
Acciaio inox
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Endecotts™ Telaio in acciaio inox con diametro di 200 mm e setacci con rete metallica intessuta > Pore Size: 106 mm