Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, parte superiore chiusa, filettatura 24-400, setto assemblato
Sigilli combinati pronti per l'uso.
50.50€ - 107.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 24 mm |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione |
Quantità | 100 |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10090962
|
Fisherbrand™
24 15 1395 |
Grigio, Rosso, Bianco | Butile, PTFE | 2.5 mm |
71.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10132422
|
Fisherbrand™
24 15 1540 |
Naturale, Bianco, White | Silicone/PTFE | 3.2 mm |
88.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
12921001
|
Fisherbrand™
24 15 1007 |
Black, White | PTFE/EPDM | 2 mm |
50.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
15529544
|
Fisherbrand™
24 15 2160 |
Silver, White | Silicone/Aluminum | 3 mm |
107.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Nessuna perdita di tempo, né complicati assemblaggi
- Nessuna contaminazione del rivestimento interno da sudorazione/grasso come avviene normalmente con l'assemblaggio manuale
- Setti disponibili in una grande varietà di materiali per quasi tutte le applicazioni
Specifica
24 mm | |
Conservazione | |
Screw Cap |
Polipropilene | |
100 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 24 mm, bianco, parte superiore chiusa, filettatura 24-400, setto assemblato