Learn More
BINDER™ Misurazione temperatura e umidità su 27-1 punti di misurazione
Misurazione della temperatura ambientale su 18 punti per la temperatura e uno per l'umidità al centro dello spazio utile a 25 °C / 60 % u.r. o con una coppia di valori prestabilita - certificato incluso - per la serie MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Marca: BINDER™ DL30-0327
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- One humidity point of measurement
- Including certificate
- Humidity measurement point in center of chamber
Specifica
Dispositivi BINDER series MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT | |
Temperature and Humidity: 27 measuring points | |
Temperature and Humidity Measurement |
Misurazione della temperatura ambientale su 27 punti per la temperatura e uno per l'umidità - incluso certificato, 27 punti di misurazione per la temperatura e un punto di misurazione per l'umidità al centro dello spazio utile, a 25 °C / 60 % u.r. o con una coppia di valori prestabilita - per la serie MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT | |
Calibration Certificate |
Titolo del prodotto
BINDER™ Misurazione temperatura e umidità su 27-1 punti di misurazione > 27 measuring points; For Use With: MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT series