Learn More
3M™ 2840 Series Polycarbonate Lens Safety Glasses
14.93€ - 266.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166:2001 |
---|---|
Product Type | Safety glasses; Safety Spectacles |
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, pharmaceuticals |
Colore telaio | Silver |
Stile stanghette | Adjustable length |
Codice del prodotto | Marca | Lens Tint | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lens Tint | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12960305
|
3M™
7000032459 |
Clear | |||||||
10237824
|
3M™
7000032459 |
Clear | |||||||
12612545
|
3M™
7000032461 |
Amber |
18.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12970305
|
3M™
7000032462 |
Mirror | |||||||
Descrizione
Specifica
EN 166:2001 | |
Construction, pharmaceuticals | |
Adjustable length |
Safety glasses; Safety Spectacles | |
Silver | |
Polycarbonate |