Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
Marca:  DWK Life Sciences A620030001211
Codice prodotto. 11847982
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disposable
  • Borosilicate glass
  • Excellent resistance to temperature changes
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Round bottom
100Pack
Test Tube
200 mm
30 mm
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3 > Diameter: 30mm; Length: 200mm; Quantity: 100/pk