Learn More
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
38.29€ - 478.38€
Identificatori chimici
CAS 61040-81-1
Formula molecolare C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.202
Numero MDL MFCD00017506
InChI Key QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
IUPAC Name 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11412547
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14801.06
5 g
38.29€
5g
11422547
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14801.14
25 g
148.74€
25g
11432547
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14801.22
100 g
478.38€
100g
Descrizione
Descrizione
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
Solubility
Soluble in liquid ammonia.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals