Learn More
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
Solubility
Soluble in liquid ammonia.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid |
Punto di fusione | 210°C to 216°C |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 2695238 |
Informazioni di solubilità | Soluble in liquid ammonia. |
Peso formulazione | 196.2 |
Percent Purity | 97% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10238122 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A14801.22,A14801.14,A14801.06 |
E6230A | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14801.22,A14801.14,A14801.06 |
10153905 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14801.22,A14801.14,A14801.06 |
10151164 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14801.22,A14801.14,A14801.06 |
10154288 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14801.22,A14801.14,A14801.06 |