Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilane, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10668429
3-Aminopropyltriethoxysilane, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10668429
100 mL, AcroSeal™ Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Codice prodotto. 10668429
Marca: Thermo Scientific Acros 430941000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 919-30-2
Formula molecolare C9H23NO3Si
Molecular Weight (g/mol) 221.37
Numero MDL MFCD00008207,MFCD01324904
InChI Key WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silaneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 13521
IUPAC Name 3-triethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Aminopropyltriethoxysilane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Densità 0.9420g/mL
Punti di ebollizione 217.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.942
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 221.37
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449641 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number430948000,430941000
Numero di lottoA0466876 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number430948000,430941000
Numero di lottoA0466876 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number430948000,430941000
Numero di lottoA0449641 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2023 Catalog Number430948000,430941000
Numero di lottoA0400048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number430948000,430941000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
3-Aminopropyltriethoxysilane, 99%, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >