Learn More
3-Ethylcyclopentanone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Ethylcyclopentanone |
Punti di ebollizione | 171°C |
Punto d'infiammabilità | 31°C (88°F) |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN1224 |
Sinonimo | 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
Peso formulazione | 112.17 |
Percent Purity | 99% |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10221878 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B20432.03,B20432.14,B20432.06 |
10207967 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B20432.03,B20432.14,B20432.06 |
D12W045 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B20432.03,B20432.14,B20432.06 |
10166850 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B20432.03,B20432.14,B20432.06 |
10172336 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B20432.03,B20432.14,B20432.06 |