Learn More
3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1.0 M in 2-MeTHF Codice prodotto.: 15431586
3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1.0 M in 2-MeTHF
Codice prodotto. 15431586
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Codice prodotto. 15431586
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54780.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 36282-40-3 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 36282-40-3
Formula molecolare C7H7BrMgO
Numero MDL MFCD00672002
Quantità 100 mL
Numero UN UN2924
Sensibilità Air and moisture sensitive
Sinonimo 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
InChI Key AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
IUPAC Name magnesium(2+) anisole bromide
Molecular Weight (g/mol) 211.34
PubChem CID 4605969
Peso formulazione 211.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in 2-MeTHF
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR13H052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog NumberH54780.AE
Numero di lottoQ22K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberH54780.AE
Numero di lottoR13H052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54780.AE
Numero di lottoE05X002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54780.AE
Numero di lottoN15H050 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54780.AE
Titolo del prodotto
3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1.0 M in 2-MeTHF >