Learn More
3-Methyl-1-Butanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 98%
22.38€ - 211.09€
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002934
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15677940
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Research Chemicals
M32658-100ML
100 mL Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15607950
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Research Chemicals
M32658-500ML
500 mL Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15687940
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Research Chemicals
M32658-1L
1 L Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15697940
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Research Chemicals
M32658-2.5L
2.5 L Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Identificatori chimici
123-51-3
88.15
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
31260
3-methylbutan-1-ol
C5H12O
MFCD00002934
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CHEBI:15837
CC(C)CCO
Specifica
3-Methyl-1-butanol
-117°C
0.809g/mL at 25°C
1.2 to 9% (100°F)
644°F
(CH3)2CHCH2CH2OH
UN1105
3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CC(C)CCO
88.15
3 (vs air)
88.15g/mol
0.98
123-51-3
Colorless
131°C to 132°C
43°C (109.4°F)
C5H12O
MFCD00002934
1718835
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
3-methylbutan-1-ol
31260
CHEBI:15837
2mmHg (20°C)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P210-P261-P280-P304 + P340 + P312-P337 + P313-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Pentanols
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-633-5