Learn More
Terumo™ 3-Part 50mL Luer Lock Syringes
Locks tip in place with integral Luer Lock. Terumo™ 3-Part 50mL Luer Lock Syringe includes a clear barrel and bold, black graduations for accurate measurements.
Marca: Terumo™ 8SS50L1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Luer Lock
- Concentric Tip
- Graduations: 1ml
- Sterile
- Individually wrapped
- Single-use
- Latex-free
Specifica
Clear | |
Yes | |
Single-use | |
25/Pk. | |
Male Luer Lock | |
Sterile |
Black graduations | |
Single-use | |
1 mL | |
50 mL | |
Yes |
Titolo del prodotto
Terumo™ 3-Part 50mL Luer Lock Syringes >