Learn More
Fisherbrand™ Serbatoio verticale per gel
Sistema sigillante incorporato compatibile con i principali tipi di preparato gel da 80 mm x 100 mm e da 100 mm x 100 mm. I sigilli in silicone ultrasoffici del contenitore verticale per gel Fisherbrand™ e le barre di pressione che circondano le piastre di vetro garantiscono la tenuta ermetica del preparato gel.
Marca:  Fisherbrand™ FCVS10PRE
Codice prodotto. 11893293
  • 373.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sistema sigillante compatibile con i principali tipi di gel precast da 80 mm x 100 mm e da 100 mm x 100 mm. Sia per la preparazione che per la corsa viene utilizzato lo stesso inserto così, durante la preparazione del gel, non è necessario alcun trasferimento delle lastre di vetro. L'inserto comprende morsetti scorrevoli per la predisposizione rapida sia di gel precast che da preparare. Le guarnizioni in silicone ultra morbide e le barre di pressione che circondano le lastre di vetro garantiscono una perfetta tenuta della preparazione del gel. Le piastre di vetro dello spessore di 2 mm sono robuste e dotate di spaziatori predisposti per comodità. Sono disponibili accessori di elettroblotting e di moduli con gel in provetta che utilizzano lo stesso contenitore esterno e coperchio.
  • Struttura stampata a iniezione, solida ed ermetica
  • Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm
  • Volumi di tampone ridotti
  • Idoneo fino a quattro gel
  • Moduli intercambiabili per elettroforesi ed elettroblotting IEF/2D in contenitore universale per separazioni Mini SDS PAGE, PAGE nativa, gradiente, seconda dimensione e degli acidi nucleici.
Specifica
Specifica
Compatibile con tutti i gel precast da 80 x 100 mm e da 100 x 100 mm
Mini sistema gel verticale X1 Verti-Gel, senza accessori di preparazione
1.7 kg
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:24
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:24
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
  • Fisherbrand - Meet the Family
    Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Meet the Family
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Serbatoio verticale per gel > Weight: 1.7kg
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.