Learn More
3-Phenoxytoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11494967
3-Phenoxytoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11494967
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11494967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21899.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3586-14-9
Formula molecolare C13H12O
Molecular Weight (g/mol) 184.24
Numero MDL MFCD00008531
InChI Key UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wrVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 19165
IUPAC Name 1-methyl-3-phenoxybenzene
SMILES CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Phenoxytoluene
Densità 1.052
Punti di ebollizione 271°C to 273°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 100 g
Beilstein 2045714
Peso formulazione 184.24
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10163152 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog NumberB21899.14,B21899.22
Numero di lottoW06D055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21899.14,B21899.22
Numero di lotto90002321 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21899.14,B21899.22
Numero di lotto10163152 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21899.14,B21899.22
Numero di lottoG7706A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21899.14,B21899.22
Titolo del prodotto
3-Phenoxytoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals >