Learn More
Thermo Scientific™ Dimensioni Standard 3000 Serie Nanosphere™
Controllo semplificato delle dimensioni di batteri, virus, ribosomi e componenti sub-cellulari con questi standard di dimensione.
Marca:  Thermo Scientific™ 3100A
527.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10671531
  • 703.00€ / 15mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Conveniently check the sizes of bacteria, viruses, ribosomes and sub-cellular components with Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ Size Standards, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation. The 20 to 900nm range of spheres is ideal for the calibration of electron and atomic force microscopes. Standards are also used in laser light scattering studies and colloidal systems research.
Thermo Scientific 3000 Series Nanosphere Size Standards are highly uniform polystyrene spheres calibrated within billionths of a meter (nanometers) with NIST traceable methodology. μ
  • Available as uniform polymer spheres in a range of discrete sizes from 20 to 900nm
  • Spherical diameters calibrated with linear dimensions transferred from NIST by methods developed at Thermo Fisher Scientific
  • Spheres are used instead of irregularly shaped particles to minimize response of analytical systems to shape effects
  • Standards packaged as aqueous suspensions in 15mL dropper-tipped bottles
  • Concentrations optimized for ease of dispersion and colloidal stability
  • °
  • Packages are lot-numbered for convenient technical service and support after the sale
Comprende:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST, including description of the calibration method and its uncertainty, table of chemical and physical properties, and Material Safety Data Sheet, with handling and disposal instructions.
Nota:
Thermo Fisher Scientific utilizza i propri impianti per la progettazione, la produzione e la metrologia, al fine di garantire un miglior controllo della qualità e di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Oltre a questa linea di polimeri di standard di dimensione, Thermo Fisher offre anche standard di calibrazione in silicio e vetro. Per ulteriori informazioni su applicazioni specifiche o altri prodotti non riportati in queste pagine, rivolgersi al nostro reparto di assistenza tecnica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
3000 Series Nanosphere Size Standards come in optimized concentrations for easy dispersal and colloidal stability.
Calibrazione microscopi elettronici
Particelle a dimensioni standard
1.05g/cm³
°
Product stable for a minimum of 24 months
1% solids
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15mL
<
100 ± 3nm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dimensioni Standard 3000 Serie Nanosphere™ > Diam.: ±σ