Learn More
Thermo Scientific™ Dimensioni Standard 3000 Serie Nanosphere™
Controllo semplificato delle dimensioni di batteri, virus, ribosomi e componenti sub-cellulari con questi standard di dimensione.
337.00€ - 785.00€
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Concentrazione 1% solids
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Particelle di polimeri in acqua
Descrizione 3000 Series Nanosphere Size Standards come in optimized concentrations for easy dispersal and colloidal stability.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 28
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10006824
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3020A
20 ± 2nm
697.00€
15mL
10012539
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3030A
30 ± 1 nm
749.00€
15mL
11548732
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3040A
40 nm
749.00€
15mL
10389609
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3050A
46 ± 2 nm
744.00€
15mL
10566435
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3060A
60nm ± 4nm
697.00€
15mL
11885022
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3070A
70 nm
749.00€
15mL
11895022
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3080A
80 nm
754.00€
15mL
12365063
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3090A
90 nm N/A N/A N/A
11805032
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3090A
90 nm
749.00€
15mL
10671531
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3100A
100 ± 3nm
703.00€
15mL
11825032
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3125A
125 nm
754.00€
15mL
10349019
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3150A
147 ± 3 nm
754.00€
15mL
10128224
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3200A
203 ± 5nm
697.00€
15mL
11855032
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3220A
216 ± 4 nm
744.00€
15mL
11865032
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3240A
240 nm
754.00€
15mL
11875032
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3269A
269 nm
744.00€
15mL
10059739
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3300A
296 ± 6nm
744.00€
15mL
11895032
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3350A
350 nm
749.00€
15mL
11593093
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3400A
400 ± 9 nm
749.00€
15mL
11835042
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3450A
450 nm
738.00€
15mL
11845042
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3495A
495 nm
785.00€
15mL
10744182
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3500A
498 ± 9 nm
738.00€
15mL
11859722
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3600A
600 ± 9 nm
738.00€
15mL
11553103
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3700A
707 ± 9 nm
744.00€
15mL
12393933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3800A
799 ± 9nm N/A N/A N/A
11879722
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3800A
799 ± 9nm
692.00€
15mL
11889722
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3900A
903 ± 12 nm
749.00€
15mL
11825072
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3560A
565 nm
337.00€
15mL
Descrizione
Descrizione
Conveniently check the sizes of bacteria, viruses, ribosomes and sub-cellular components with Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere™ Size Standards, excellent for use with any application that requires a NIST™ traceable size standard with a very narrow standard deviation. The 20 to 900nm range of spheres is ideal for the calibration of electron and atomic force microscopes. Standards are also used in laser light scattering studies and colloidal systems research.
Thermo Scientific™ 3000 Series Nanosphere Size Standards are highly uniform polystyrene spheres calibrated within billionths of a meter (nanometers) with NIST traceable methodology. One nanometer is 0.001 micrometer (μm) or 10 angstroms. Spheres have a density of 1.05 g/cm3 and an index of refraction of 1.59 at 589nm (25°C).
  • Available as uniform polymer spheres in a range of discrete sizes from 20 to 900nm
  • Diameters calibrated with linear dimensions transferred from NIST
  • Spheres used instead of irregularly shaped particles to minimize response of analytical systems to shape effects
  • Standards packaged as aqueous suspensions in 15mL dropper-tipped bottles
  • Concentrations optimized for ease of dispersion and colloidal stability
  • Packages lot-numbered for convenient technical service and support
Includes:
Certificate of Calibration and Traceability to NIST, including description of the calibration method and its uncertainty, table of chemical and physical properties, and Material Safety Data Sheet with handling and disposal instructions.
Note:
Thermo Fisher Scientific has its own engineering, production and metrology facilities for better quality control and response to customer needs. In addition to this line of polymer size standards, we also offer calibration standards in silica and glass materials. Ask our technical service department for information about specific applications or other product needs not listed here.
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
3000 Series Nanosphere Size Standards come in optimized concentrations for easy dispersal and colloidal stability.
Calibrazione microscopi elettronici
Particelle a dimensioni standard
1.05g/cm³
°
1% solids
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15mL
Product stable for a minimum of 24 months
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Dimensioni Standard 3000 Serie Nanosphere™