Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 30 l in carta per rifiuti a rischio biologico
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
105.00€ - 286.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | UN3291 |
---|---|
Tipo di chiusura | Temporary and Permanent |
Colore | Yellow |
Da utilizzare con (applicazione) | Per rifiuti infetti ad alto rischio |
Product Type | Non-Sharps Waste Container |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10394373
![]() |
Econix™
BEXBB1YL |
1 L |
179.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12903665
![]() |
Econix™
BEXBB2YL |
2000 ml |
198.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10601914
![]() |
Econix™
BEXBB5YL |
5 L |
286.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12953665
![]() |
Econix™
BEXBBPIP6YL |
6000 ml |
142.00€
pezzi 40 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12983675
![]() |
Econix™
BEXBB30YL |
30 l |
105.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
- Comes fold-flat for easy storage
- Rigid, leakproof construction
- Leakproof, built-in lid
- Built-in absorbent Mat
- UN 3291 approved
Specifica
UN3291 | |
Yellow | |
Non-Sharps Waste Container |
Temporary and Permanent | |
Per rifiuti infetti ad alto rischio |
Titolo del prodotto
Econix™ Bio-bin™ da 30 l in carta per rifiuti a rischio biologico