Learn More
Econix™ Bio-bin™ da 30 l in carta per rifiuti a rischio biologico
GREENER_CHOICE
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
Marca:  Econix™ BEXBB2YL
130.74 EUR valido fino al 2025-05-30
Usa il codice promo "24004" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12903665
  • 198.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Specifica
2000 ml
Temporary and Permanent
Yellow
257 mm
100 Pk.
160 mm
Per rifiuti infetti ad alto rischio
Secchio per rifiuti clinici a rischio biologico
UN 3291
Pieghevole a ingombro contenuto
160 mm
Non-sterile
Non autoclavabile
Cardboard
Titolo del prodotto
Econix™ Bio-bin™ da 30 l in carta per rifiuti a rischio biologico > Capacity: 2L; Color: Yellow - Infectious Waste