Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
Marca:  Thermo Scientific™ 4K-03
Codice prodotto. 11593253
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:
  • Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
  • Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Salvo indicazioni diverse, refrigerare (da 2° a 8 °C) il prodotto quando non viene utilizzato, ma non congelarlo. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Laser Particle Counter Calibration
Count Control Particles
°
Product stable for a minimum of 12 months
5 x 107/mL
Particelle di polimeri in acqua
White or Colorless
Polistirene
Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
15 ml
<3%
3μ m
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto265034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-03
Numero di lotto264184 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-03
Numero di lotto264689 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-03
Numero di lotto269733 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-03
Numero di lotto265034_0924 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog Number4K-03
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards > Dia.: 3.002μm ± 0.019μm, σ = 0.029μm, 1.0% CV