Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano Codice prodotto.: 10185234
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
Codice prodotto. 10185234
1100, Senza cordino
Click to view available options
Modello:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Con cordino
Corded
Senza cordino
Uncorded
Codice prodotto. 10185234
Marca: 3M™ 7100100637
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In materiale ipoallergenico per la protezione e il comfort massimi. I tappi per orecchie in espanso 3M sono dotati di NRR: 29 dB
  • Disposable orange ear plugs
  • Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
  • Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
  • Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Order Info
I tappi non attaccati sono forniti in una confezione dispenser da 200 paia; i tappi attaccati con cordino sono forniti in una confezione dispenser da 100 paia.
Compliance
Attenuazione testata in conformità allo standard ANSI S3.19-1974.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI S3.1974 Yes
CSA Z94.2 Class AL
Size Misura unica
Da utilizzare con (applicazione) Assemblaggio, esplosioni, pulizia, demolizioni, impianti elettrici, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura
High Visibility Yes
Modello 1100
Tipo di imballaggio Poly bag
Pairs per Package 1000 Pairs/Cs
Materiale spina Foam
Plug Color Orange
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Corded Senza cordino
Plug Shape Conico
Monouso Single-use
Metal Detectable No
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano >