Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit Accessories
For use with 3M™ Qualitative Fit Test Apparatus
60.80€ - 268.16€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12993731
|
3M™
7000051789 |
Provide secure hood environment | Collar | N/A | N/A | N/A | |||||
15749767
|
3M™
7000051788 |
Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter | Respirator Test Hood |
60.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12973731
|
3M™
7000001897 |
Used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate filter | Nebulizer | N/A | N/A | N/A | |||||
15135157
|
3M™
7000001945 |
Quantitative Fit Testing | Fit Test Adapter |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Test kits and accessories designed to help your organization meet OSHA fit testing requirements for respirators
- The products can be used to check face-to-respirator seal on any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter
- 3M Catalog# 601, FT-13, FT-14, FT-15
Specifica
OSHA |
Titolo del prodotto
3M™ Qualitative Fit-Test Kit Accessories